Learn More
IDEX Health & Science, LLC Flangeless Ferrule Tefzel™ (ETFE)
Beschreibung
Diese Flangeless Ferrule ist einfach zu bedienen und entfällt dem Flanschen von Rohren. Hergestellt aus Tefzel (ETFE), bietet sie eine ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit. Ferrulen sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich.
- Flanschlose Ferrule Tefzel™ (ETFE)
- Anwenderfreundlich
- Kein geflanschter Schlauch erforderlich
- Hergestellt aus Tefzel (ETFE) für ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit
- Hervorragende chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Flanschlose Ferrule mit flachem Boden, orange |
| Farbe | Orange |
| Max. Druck | 34 bar (500 psi) |
| Anschlussart | 1/4-28 oder M6, mit flachem Boden |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schläuche mit Außendurchmesser 3 mm |
| Material | ETFE |