Learn More
IDEX Health & Science, LLC Flangeless Ferrule Tefzel™ (ETFE)
Artikelnummer. p-7084682
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Schläuche mit Außendurchmesser 3 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12977629 Schläuche mit Außendurchmesser 3 mm 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 12977629
Marke: IDEX Health & Science, LLC 0202034
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Easy to use, eliminates the need to flanged tubing
This Flangeless Ferrule is easy to use and eliminates the need to flanged tubing. Manufactured from Tefzel (ETFE), it provides excellent solvent resistance. Ferrules are available in a variety of colors and sizes.
  • Flanschlose Ferrule Tefzel™ (ETFE)
  • Anwenderfreundlich
  • Kein geflanschter Schlauch erforderlich
  • Hergestellt aus Tefzel (ETFE) für ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
Spezifikation
Typ Flanschlose Ferrule mit flachem Boden, orange
Farbe Orange
Max. Druck 34 bar (500 psi)
Anschlussart 1/4-28 oder M6, mit flachem Boden
Zur Verwendung mit (Geräte) Schläuche mit Außendurchmesser 3 mm
Material ETFE