Learn More
Invitrogen™ FLAP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11366253
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11366253 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 11366253
Marke: Invitrogen™ PA518283
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat Polyclonal Antibody
This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 16,000.
ALOX5AP is a protein which, with 5-lipoxygenase, is required for leukotriene synthesis. Leukotrienes are arachidonic acid metabolites which have been implicated in various types of inflammatory responses, including asthma, arthritis and psoriasis. This protein localizes to the plasma membrane. Inhibitors of its function impede translocation of 5-lipoxygenase from the cytoplasm to the cell membrane and inhibit 5-lipoxygenase activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FLAP
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen ALOX5AP
Gen-Zugriffsnummer P20292
Gen-Alias 5-lipoxygenase-activating protein FLAP; Alox5ap; arachidonate 5-lipoxygenase activating protein; arachidonate 5-lipoxygenase-activating protein; Flap; MK-886-binding protein
Gensymbole ALOX5AP
Wirtsspezies Goat
Immunogen Synthetic peptide sequence (KTISTTISPLLLIP) corresponding to the C-terminus amino acids of ALOX5AP (aa 148-161).
Reinigungsverfahren Ammonium sulfate precipitation
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 241
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG