missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FLAP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11396553
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11396553 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11396553

Marke: Invitrogen™ PA518582

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with canine based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 128,000.

ALOX5AP is a protein which, with 5-lipoxygenase, is required for leukotriene synthesis. Leukotrienes are arachidonic acid metabolites which have been implicated in various types of inflammatory responses, including asthma, arthritis and psoriasis. This protein localizes to the plasma membrane. Inhibitors of its function impede translocation of 5-lipoxygenase from the cytoplasm to the cell membrane and inhibit 5-lipoxygenase activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FLAP
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen ALOX5AP
Gen-Zugriffsnummer P20292
Gen-Alias 5-lipoxygenase-activating protein FLAP; Alox5ap; arachidonate 5-lipoxygenase activating protein; arachidonate 5-lipoxygenase-activating protein; Flap; MK-886-binding protein
Gensymbole ALOX5AP
Wirtsspezies Goat
Immunogen Synthetic peptide sequence (HKVEHESRTQNGR) corresponding to the internal amino acids of ALOX5AP (aa 28-41).
Reinigungsverfahren Ammonium sulfate precipitation
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 241
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.