Learn More
Macherey-Nagel™ Flash-Chromatographie-Kit I bestehend aus: Glassäule 400/20,
Artikelnummer. 10515561 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Flash-Chromatographiekit I
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ
10515561 Flash-Chromatographiekit I
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10515561 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 727450
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Flash-Chromatographiekit I
Enthält Enthält einen Innendurchmesser von 450 x 20 mm Glassäule, ein 1-Liter-Eluentenreservoir, 100 g Kieselgel 60 (40 bis 63 μm), Seesand, silanisierte Glasfaserwatte, 1 m PTFE-Schlauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Niederdruck-Flash-Chromatografie