Learn More
Macherey-Nagel™ Flash-Chromatographie-Kit II bestehend aus: Glassäule 450/40,
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Typ | Flash-Chromatographiekit II |
| Enthält | Enthält einen Innendurchmesser von 450 x 40 mmGlassäule, ein 1-l-Eluentenreservoir, 100 g Silica 60 (40 bis 63 μm), Meersand, silanisierte Glasfaser-Watte, 1 m PTFE-Schläuche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Niederdruck-Flash-Chromatografie |