Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 1600 Füllmaterial: C18ec Füllmenge: 1760 g
Artikelnummer. 12672398 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
430 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
12672398 430 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12672398 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 732819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5120.54 €
    4914.00 € / 1 Stück
    Sparen 206.54 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026