Learn More
FlAsH-EDT2, TRC
Product Code. 30407729
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge
30407729 50 mg
30391386 25 mg
30402548 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30407729 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF33520050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 212118-77-9
Summenformel C24 H18 As2 O5 S4
Molekulargewicht (g/mol) 664.5
IUPAC-Name 2-[4,5-bis(1,3,2-Dithiaarsolan-2-yl)-3-Hydroxy-6-Oxoxanthen-9-yl] Benzoesäure
SMILES OC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C(=C3Oc4c2ccc(O)c4[As]5SCCS5)[As]6SCCS6
Specifications
Chemischer Name oder Material FlAsH-EDT2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H18As2O5S4/c27-17-7-5-15-19(13-3-1-2-4-14(13)24(29)30)16-6-8-18(28)21(26-34-11-12-35-26)23(16)31-22(15)20(17)25-32-9-10-33-25/h1-8,27H,9-12H2,(H,29,30)
Formelmasse 663.8469
Reinheit (%) >95%