Learn More
Flammpunkt-Standard, COC ASTM D92 (Nennwert: 85,0 °C
Click to view available options
Menge:
3 x 80 ml
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
- Zertifiziertes Referenzmaterial für jährliche Prüfungen gemäß ASTM D92.
- Zertifiziert nach ISO17025/ISO17034 unter UKAS-Akkreditierung durch eine methodenspezifische Laborvergleichsstudie.
- Verpackt in 3 x 80 ml-Flaschen – One Shot, eine Flasche pro Test: keine Kontamination/hoher Verlust flüchtiger Bestandteile.
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
- 12 Monate Haltbarkeit.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 3 x 80 ml |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.