Learn More
IKA™ Kolbenträger mit Griff
Artikelnummer. 15981652 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15981652 1000 ml 1 Stück
15787228 250 ml 1 Stück
15925661 2000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15981652 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0004448500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00 €
    416.00 € / 1 Stück
    Sparen 34.00 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit rundem Boden und Griffen für den sicheren Transport von Rundkolben.
  • Rundboden
  • Mit Griffen
  • Erhältlich in verschiedenen Kolbengrößen
  • Temperaturbeständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Aluminium
Enthält Griffe
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 300 °C
Bodenform Rund
Außendurchmesser (metrisch) 166,3 mm