Learn More
IKA™ Kolbenträger ohne Griff
Artikelnummer. 15617308 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15617308 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15617308 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025003280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00 €
    202.00 € / 1 Stück
    Sparen 10.00 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit rundem Boden und Griffen für den sicheren Transport von Rundkolben.
  • Rundboden
  • Konstruktion aus eloxiertem Aluminium
  • Temperaturbeständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Aluminium
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 300 °C
Bodenform Rund
Außendurchmesser (metrisch) 142 mm