Learn More
Fisherbrand™ Kolbenklammer für Schüttel-Inkubatoren
Artikelnummer. 16343236 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1000 ml-Kolben
125, 250, 500 ml-Kolben
125 ml-Kolben
250 ml-Kolben
25 ml-Kolben
500 ml-Kolben
50 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
16343236 125, 250, 500 ml-Kolben 1 Stück
16303236 25 ml-Kolben 1 Stück
16323236 50 ml-Kolben 1 Stück
16383226 125 ml-Kolben 1 Stück
16313236 250 ml-Kolben 1 Stück
16333236 500 ml-Kolben 1 Stück
16373226 1000 ml-Kolben 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 16343236
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Fisherbrand™ Kolbenklammer ist für die Verwendung mit einem Schüttel-Inkubator konzipiert und kann eine Vielzahl von Kolbengrößen aufnehmen.
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Zur Verwendung mit Schüttel-Inkubatoren
  • Zum Aufnehmen von Kolben
Spezifikation
Aufnahmevermögen 125, 250, 500 ml-Kolben
Produkttyp Kolbenklammer
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Schüttelinkubator
Verpackungsmenge Je 1