Learn More
Fisherbrand™ Kolbenklemme für 4 x 500 ml (Model l25), 12 x 500 ml (Model l50) für Wasserbäder
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Probenflaschenclip
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Flaschenklemmen
- Sichern Kolben verschiedener Größen auf der Bad-Plattform
- Edelstahl
- Es ist jeweils ein Befestigungselement erforderlich (Bestell- Nr. 3166189 – separat bestellen)
Röhrchenklemme
- Edelstahl
- Für 13 mm- bis 25 mm-Röhrchen
- Es ist jeweils ein Befestigungselement erforderlich (Bestell- Nr. 3166189 – separat bestellen)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit den Precision Dubnoff- und Flachform-Schüttelbädern und Schüttelbädern mit Hin- und Herbewegung. |
| Typ | Probenflaschenclip |
| Aufnahmevermögen | 4 x 500 ml (Modell 25), 12 x 500 ml (Modell 50)-Kolben |