Learn More
Thermo Scientific™ Klemmen und Befestigungen für Precision™ Wasserbäder
Artikelnummer. 15395917 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13 bis 25 mm
13 mm bis 25 mm
15 x 50 ml (Modell 25), 36 x 50 ml (Modell 50) Kolben
20 x 25 ml (Modell 25), 48 x 25 ml (Modell 50) Kolben
2 x 1.000 ml (Modell 25), 5 x 1.000 ml (Modell 50) Kolben
6 x 250 ml (Modell 25), 14 x 250 ml (Modell 50) Kolben
9 x 125 ml (Modell 25), 24 x 125 ml (Modell 50) Kolben
Typ:
Clip-Verschluss
Probenflaschenclip
Röhrchenklemme
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Typ unitSize
15395917 6 x 250 ml (Modell 25), 14 x 250 ml (Modell 50) Kolben Probenflaschenclip 1 Stück
15355917 13 bis 25 mm Röhrchenklemme 1 Stück
15365917 20 x 25 ml (Modell 25), 48 x 25 ml (Modell 50) Kolben Probenflaschenclip 1 Stück
15375917 15 x 50 ml (Modell 25), 36 x 50 ml (Modell 50) Kolben Probenflaschenclip 1 Stück
15385917 9 x 125 ml (Modell 25), 24 x 125 ml (Modell 50) Kolben Probenflaschenclip 1 Stück
15315927 2 x 1.000 ml (Modell 25), 5 x 1.000 ml (Modell 50) Kolben Probenflaschenclip 1 Stück
15345927 13 mm bis 25 mm Clip-Verschluss 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15395917 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3166566
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Kolbenklammern in Wasserbädern.
Klemmen und Befestigungen zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Precision™ Wasserbädern.
Eigenschaften:
Kolbenklemmen
  • Sichern Kolben verschiedener Größen auf der Bad-Plattform
  • Edelstahl
  • Es ist jeweils ein Befestigungselement erforderlich (Bestell- Nr. 3166189 – separat bestellen)
Röhrchenklemme
  • Edelstahl
  • Für 13 mm- bis 25 mm-Röhrchen
  • Es ist jeweils ein Befestigungselement erforderlich (Bestell- Nr. 3166189 – separat bestellen)
Garantie:
Je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 x 250 ml (Modell 25), 14 x 250 ml (Modell 50) Kolben
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit den Precision Dubnoff- und Flachform-Schüttelbädern und Schüttelbädern mit Hin- und Herbewegung.
Schüttelbewegung Hin- und herschwingend
Typ Probenflaschenclip
Aufnahmevermögen 6 x 250 ml (Modell 25), 14 x 250 ml (Modell 50) Kolben