Learn More
IKA™ Inlay für Rundkolben
Artikelnummer. 15935661 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15935661 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15935661 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025000645
Verfügbar ab: 16-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einlage für Rundbodenkolben, aus eloxiertem Aluminium
  • Rundboden
  • Konstruktion aus eloxiertem Aluminium
  • Temperaturbeständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Aluminium
Enthält Bis zu 300 °C
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 300 °C
Bodenform Rund
Außendurchmesser (metrisch) 171,0 mm