Learn More
Grant Instruments™ Flask Platforms for use with ES-20/80
Artikelnummer. 17745019
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
16 x 250- bis 300-ml-Kolben
30 x 100- bis 150-ml-Kolben
6 x 1000 ml-Kolben
9 x 500 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17745019
Marke: Grant Instruments™ HSP16/250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Grant™ interchangeable flask platforms are for use with the ES-20/80 Orbital Shaker-Incubator. The platforms have clamps to securely hold the flasks in position during vigorous mixing.
  • Interchangeable
  • Clamps securely hold flasks in place during vigorous mixing
  • Optional accessories for the ES-20/80 Orbital Shaker-Incubator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 16 x 250- bis 300-ml-Kolben
Abmessungen (L x B x H) 36 x 40 x 10 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 7.3 lb.
Gewicht (metrisch) 3,30 kg
Beschreibung Plattform für 250 ml-Kolben (16 x 250- bis 300 ml-Kolben. ES-20/80 und ES-20/80 C)
Modell HSP-16/250
Zur Verwendung mit (Geräte) ES-20/80 und ES-20/80C