Learn More
Grant Instruments™ Flask Platforms for use with ES-20/80
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
16 x 250- bis 300-ml-Kolben
30 x 100- bis 150-ml-Kolben
6 x 1000 ml-Kolben
9 x 500 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Interchangeable
- Clamps securely hold flasks in place during vigorous mixing
- Optional accessories for the ES-20/80 Orbital Shaker-Incubator
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 16 x 250- bis 300-ml-Kolben |
| Abmessungen (L x B x H) | 36 x 40 x 10 cm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 7.3 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 3,30 kg |
| Beschreibung | Plattform für 250 ml-Kolben (16 x 250- bis 300 ml-Kolben. ES-20/80 und ES-20/80 C) |
| Modell | HSP-16/250 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ES-20/80 und ES-20/80C |