Learn More
Kimble Chase™ Serumfläschchen aus Borosilikatglas, flacher Boden
Beschreibung
- Borosilikatglas
- Flacher Boden
- 100/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal geeignet für die Handhabung, Aufbewahrung und Lagerung einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, Impfstoffen, Blutplasma, Kulturmedien, Chromatographie-Proben |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl pro Packung | 100Pack |
| Verpackung | Gehäuse 100Pack |
| Menge | 100Pack |
| Form | Flachboden |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |
| Produkttyp | Serumfläschchen |
| Durchmesser (metrisch) | 30 mm |