missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimble Chase™ Serumfläschchen aus Borosilikatglas, flacher Boden

Artikelnummer. 10248350
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
20 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10248350

Marke: Kimble Chase™ G51013100F0U2

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kimble™ Serumfläschchen aus Borosilikatglas mit flachem Boden eignen sich zur Handhabung, Aufnahme und Lagerung verschiedener Flüssigkeiten wie Reagenzien, Impfstoffen, Blutplasma, Kulturmedien und Chromatographieproben.

  • Borosilikatglas
  • Flacher Boden
  • 100/Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal geeignet für die Handhabung, Aufbewahrung und Lagerung einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, Impfstoffen, Blutplasma, Kulturmedien, Chromatographie-Proben
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 100Pack
Verpackung 100/Packung
Menge 100Pack
Form Flachboden
Höhe (metrisch) 101 mm
Produkttyp Serumfläschchen
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt