Learn More
Kimble Chase™ Serumfläschchen aus Borosilikatglas, flacher Boden
Artikelnummer. p-8007277
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
20 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10084780 4 mL 100 Stück
10460041 20 ml -
10156490 25 ml 100 Stück
10248350 50 ml 100 Stück
4 options
Artikelnummer. 10084780
Marke: Kimble Chase™ G50451500A4T2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimble™ Serumfläschchen aus Borosilikatglas mit flachem Boden eignen sich zur Handhabung, Aufnahme und Lagerung verschiedener Flüssigkeiten wie Reagenzien, Impfstoffen, Blutplasma, Kulturmedien und Chromatographieproben.
  • Borosilikatglas
  • Flacher Boden
  • 100/Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal geeignet für die Handhabung, Aufbewahrung und Lagerung einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, Impfstoffen, Blutplasma, Kulturmedien, Chromatographie-Proben
Material Borosilikatglas
Form Flachboden
Höhe (metrisch) 45 mm
Produkttyp Serumfläschchen
Durchmesser (metrisch) 15 mm