Learn More
IKA™ Aufsatzblock mit flachem Boden
Artikelnummer. 15380187 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
8 mL
16 mL
20 mL
30 mL
40 mL
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15380187 20 mL 1 Stück
15360272 40 mL 1 Stück
15390177 4 mL 1 Stück
15320187 16 mL 1 Stück
15386833 8 mL 1 Stück
15359420 30 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15380187 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025000629
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 €
    89.50 € / 1 Stück
    Sparen 11.50 €
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kompatibel mit mehreren IKA Rührern.
  • Wells mit flachem Boden
  • Volumenbereich: 8 bis 40 ml
  • Anzahl der verfügbaren Bohrungen: 4, 9 oder 16
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 mL
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Durchmesser (metrisch) 28,5 mm
Enthält Quadratischer Träger
Länge (angloamerikanisch) 3,1 in.
Länge (metrisch) 79 mm
Form Flachboden
Typ Aufsatzblock
Breite (angloamerikanisch) 3,1 in.
Breite (metrisch) 79 mm
Material Aluminum