Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Flachbodenkolben mit konischem Bodengelenk
Artikelnummer. 15380895
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15380895 50 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15380895 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 03012928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 €
    57.22 € / 10 Stück
    Sparen 59.78 €
    51% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DURAN™ Glasflasche mit konischer Schliffmanschette
  • Gemäß DIN EN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4797
Kapazität (metrisch) 50 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Packung 10
Schliffverbindung NS 29/32
Außendurchmesser (metrisch) 51 mm