Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben, Enghals
Artikelnummer. 11913631
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
10 l
Höhe (metrisch):
90 mm
105 mm
138 mm
163 mm
190 mm
250 mm
259 mm
275 mm
290 mm
360 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
11913631 4 l 275 mm 1 Stück
10080401 1 l 190 mm 10 Stück
10192091 5 l 290 mm 1 Stück
10409562 100 ml 105 mm 10 Stück
10537671 500 ml 163 mm 10 Stück
10632092 50 ml 90 mm 10 Stück
10642092 250 ml 138 mm 10 Stück
10747331 2 l 259 mm 10 Stück
10757331 10 l 360 mm 1 Stück
11903631 3 l 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11913631 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 07045079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00 €
    137.10 € / 1 Stück
    Sparen 37.90 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN ISO 1773 und zusätzlich zur Norm
  • Mit Bördelrand
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 l
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 275 mm