Learn More
Glassco Laboratory Equipments Glasflasche mit flachem Boden
Artikelnummer. 31937691
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31937691 500 mL 10 Stück
31937667 50 mL 10 Stück
31937684 100 mL 10 Stück
31937690 250 mL 10 Stück
31937655 1000 mL 10 Stück
31937656 2000 mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31937691 Lieferant Glassco Laboratory Equipments Lieferanten-Nr. EU058.202.17
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Glasflasche mit flachem Boden und Gelenk für den allgemeinen Laborgebrauch.
  • Glasflaschen mit flachem Boden und einer NS 29/32 Verbindung
  • Erhältlich in 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml und 2000 ml Kapazitäten
  • Hergestellt aus 3,3-Borosilikat-Glas
  • Entspricht DIN/ISO 4797 und USP den Normen
  • Zeigt Weißdruck
  • Chemisch beständig
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Produkttyp Flask
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Nein
Mouth Style Verbindung
Sterilität Unsteril
Bodenform Flach