Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polystyrol mit flachem Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10287681
Click to view available options
Enthält:
Mit weißem LDPE-Stopfen aus mehreren Scheiben
Ohne weißen LDPE-Stopfen aus mehreren Scheiben
Packungsgröße:
1300 Stück
800 Stück
Artikelnummer. 10287681
Marke: Greiner Bio-One 214101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dank der hohen Transparenz optimal für optische Messungen
  • Volumen: 35 ml
  • Durchsichtiges Röhrchen
  • Durchm. x Höhe: 31 x 56 mm
  • Erhältlich mit oder ohne weißem Multi-Disk-Stopper aus LDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 35 ml
Länge (metrisch) 56 mm
Material Polystyrol
Enthält Ohne weißen LDPE-Stopfen aus mehreren Scheiben
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Produkttyp Reagenzgläser