Learn More
Karl Hecht™ Reagenzgläser mit flachem Boden
Artikelnummer. 10277241
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
∼15 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10277241 ∼15 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10277241 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 42779065
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus durchsichtigem Natronglas.
  • Flacher Boden
  • Ohne Rand
  • Starkwandig, Dicke ca. 1 mm
  • Durchmesser ca. 15 mm
  • Länge ca. 65 mm
  • Lieferbar in Packungen mit 100 Stück
Spezifikation
Farbe Klar
Länge (metrisch) ∼ 65 mm
Material Kalknatronglas
Menge 100/Packung
Eingefasst Nein
Durchmesser (metrisch) ∼15 mm
Produkttyp Zentrifugenröhrchen