Learn More
SCAT Flachkanister
Artikelnummer. 10211900 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 L
20 L
Verschlussgröße:
B63
S70/71
Abmessungen (L x B x H):
283 x 376 x 292 mm
375 x 305 x 165 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
10211900 20 L S70/71 283 x 376 x 292 mm 1 Stück
10561001 8 L B63 375 x 305 x 165 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10211900 Lieferant SCAT Lieferanten-Nr. 107713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.13 €
    30.35 € / 1 Stück
    Sparen 3.78 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SCAT Flachkanister sind speziell für den Einsatz in engen Räumen wie Schränken, Regalen, Schubladen oder Kühlschränken gedacht, da sie flach und niedrig in der Höhe sind.
  • Hergestellt aus robustem HDPE oder PP und daher beständig gegen alle Lösungsmittel, die häufig in Labors verwendet werden
  • Erhältlich mit Gewinde B63 oder S70/71 und mittels Adapter an viele andere Gewindegrößen anpassbar
  • Erhältlich als kompakter 8 l-Kanister oder als 20 l-Behälter mit größerem Fassungsvermögen
SCAT Flachkanister sind ideal für die sichere Lagerung auf begrenztem Raum, da sie platzsparend in Labormöbel integriert werden können. SCAT Flachkanister sind auch mit UN-Y-Zulassung für die Lagerung von Gefahrgut oder mit integriertem Ablasshahn für sichere Entleerung verfügbar.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5 gal.
Kapazität (metrisch) 20 L
Verschlussgröße S70/71
Farbe Weiß (durchscheinend)
Beschreibung Flachkanister 20 l, S70/71, PE-HD, UN-Y-Zulassung, Abmessungen: (B x H x T): 283 x 292 x 376 mm
Abmessungen (L x B x H) 283 x 376 x 292 mm
Enthält UN-Y-Zulassung
Material HDPE
Mouth Style S70/71-Gewinde
Produkttyp Kanister