Learn More
BOLA Flat Flange Joining Pieces
Artikelnummer. 10083341
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
170/146
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10083341
Marke: BOLA B32301
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Flat Flange Joining Pieces
  • Made of aluminium
  • Connection between reaction vessel and lid.
  • Locked by zinc-plated steel screws.
Spezifikation
Standard-Konusverbindung 170/146
Verbindungstyp 170/ 146
Autoklavierbar Autoclavable