Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacher Flanschdeckel mit Mittelhals, zwei schrägen Seitenhälsen und einem geraden Seitenhals
Artikelnummer. 10053473
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
Mittelhals (NS): 14/23
Mittelhals (NS): 29/32
Mittelhals (NS): 45/40
Enthält:
Laborflansch 100
Laborflansch 150
Laborflansch 200
Laborflansch 60
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Verschlussgröße Enthält unitSize
10053473 Mittelhals (NS): 29/32 Laborflansch 150 1 Stück
10861841 Mittelhals (NS): 29/32 Laborflansch 100 1 Stück
10169529 Mittelhals (NS): 45/40 Laborflansch 100 1 Stück
10179529 Mittelhals (NS): 45/40 Laborflansch 150 1 Stück
11552364 Mittelhals (NS): 45/40 Laborflansch 200 1 Stück
11542364 Mittelhals (NS): 29/32 Laborflansch 200 1 Stück
11532364 Mittelhals (NS): 14/23 Laborflansch 60 1 Stück
10101984 Mittelhals (NS): 29/32 Laborflansch 60 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10053473
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06104444
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reaktionsgefäße
Enthält Laborflansch 150
Produkttyp Flanschdeckel
Verschlussgröße Mittelhals (NS): 29/32