Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacher Flanschdeckel mit Mittelhals, zwei schrägen Seitenhälsen und einem geraden Seitenhals
Artikelnummer. p-8013655
Click to view available options
Verschlussgröße:
Mittelhals (NS): 14/23
Mittelhals (NS): 29/32
Mittelhals (NS): 45/40
Enthält:
Laborflansch 100
Laborflansch 150
Laborflansch 200
Laborflansch 60
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10861841
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06104241
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reaktionsgefäße
Enthält Laborflansch 100
Produkttyp Flanschdeckel
Verschlussgröße Mittelhals (NS): 29/32