Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacher Flanschdeckel mit Mittelhals und zwei Seitenhälsen
Artikelnummer. 11582354
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
75 mm
85 mm
95 mm
110 mm
125 mm
150 mm
165 mm
Enthält:
Laborflansch 100
Laborflansch 140
Laborflansch 150
Laborflansch 200
Laborflansch 60
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Enthält Packungsgröße
11582354 165 mm Laborflansch 200 1 Stück
10311560 110 mm Laborflansch 100 -
10775695 95 mm Laborflansch 100 1 Stück
11562354 150 mm Laborflansch 140 1 Stück
11552354 125 mm Laborflansch 150 1 Stück
11572354 150 mm Laborflansch 200 1 Stück
11542354 75 mm Laborflansch 60 1 Stück
10192454 85 mm Laborflansch 60 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11582354 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 06103564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 €
    559.95 € / 1 Stück
    Sparen 192.05 €
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reaktionsgefäße
Höhe (metrisch) 165 mm
Enthält Laborflansch 200
Produkttyp Flanschdeckel