Learn More
Gilac™ Flat Lid for 75 L HACCP Food Contact Container
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Flat lid for round HACCP container and 50 L small tub.
- Enables 75 L containers or 50 L small tubs to be stacked.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 19.8 gal. |
| Verschlusstyp | Lid |
| Farbe | Rot |
| Material | HDPE |
| Form | Rechteckig |
| Produkttyp | Food Contact Container |
| Stapelbar | Yes |
| Abmessungen (L x B x H) | 610 x 85 mm |
| Länge (metrisch) | 610 mm |
| Breite (metrisch) | 85 mm |
| Mehr anzeigen |