Learn More
BTX™ Flatpack Electroporation Chamber
Click to view available options
Pulse Form:
Rechteckwelle
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- 4 mm gap
- Ideal for large volume transfections
- Recommended for us in combination with either Cytoporation Medium T (47-0002) or Cytoporation Medium T4 (47-0003)
- May be used in Safety Stands for Flatpack Chambers (47-0208 and 47-0209)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bacterial Transformation, Yeast Transformation, Stem Cell Transfection, Large Volume Transfection |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ECM 630, ECM 830, ECM 2001, Gemini X2, and AgilePulse MAX |
| Produkttyp | Flatpack Electroporation Chamber |
| Beschreibung | 10 mL Flatpack Electroporation Chamber, 4 mm Gap, 10 Pk. |
| Menge | 10 Pk. |
| Größe (angloamerikanisch) Lücke | 0,16 in. |
| Größe (metrisch) Abstand | 4 mm |
| Volumen (metrisch) | 10 mL |
| Sterilität | Steril |
| Pulse Form | Rechteckwelle |