Learn More
Flavanon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445167
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11445167 50 g 50 Gramm
11435167 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11445167
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22587.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 487-26-3 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 487-26-3
Summenformel C15H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.26
MDL-Nummer MFCD00006841
InChI-Schlüssel ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYNA-N
Synonym flavanone, 2-phenylchroman-4-one, 2,3-dihydroflavone, 2-phenyl-4-chromanone, 4-flavanone, 2,3-dihydro-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-2-phenyl, 2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-2-phenyl-4h-benzopyran-4-one, 2-phenyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 10251
ChEBI CHEBI:5070
IUPAC-Name 2-Phenyl-2,3-dihydrochromen-4-on
SMILES O=C1CC(OC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flavanone
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Menge 50 g
Beilstein 183227
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) ≥98%