Learn More
Flavanon, TRC
Artikelnummer. 30397024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397024 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397024 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF37110010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flavanone
CAS 487-26-3
Summenformel C15 H12 O2
Menge 10 g
Synonym (2RS)-2-Phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one, Propafenone Hydrochloride Imp. H (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
SMILES O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
IUPAC-Name 2-Phenyl-2,3-dihydrochromen-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 224.25
Formelmasse 224.0837