Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flavin-Adenin-Dinucleotid-Dinatriumsalz
Artikelnummer. p-133317 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10409301 250 mg Glasflasche -
10127553 1 g Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10409301
Marke: Thermo Scientific Chemicals 347212500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 84366-81-4 | C27H31N9Na2O15P2 | 829.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84366-81-4
Summenformel C27H31N9Na2O15P2
Molekulargewicht (g/mol) 829.52
MDL-Nummer MFCD00151217
InChI-Schlüssel XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Synonym flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
PubChem CID 131675332
IUPAC-Name Dinatrium; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]-[(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-4-oxido-2-oxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl]-phosphat; Hydrat
SMILES [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Farbe Gelb bis orange
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L
Spektrophotometrie 90% (lambda min. 450nm, pH 7), molar absorptivity 11300 +/- 4%, on dry substance
Formelmasse 829.52
Physikalische Form Pulver