Learn More
Flavin-Adenin-Dinukleotiddinatriumsalsalzhydrat, 94 % (Trockengewicht), Wasser <10 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421838 500 mg 500 Milligramm
11411838 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14495.ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1891059-93-0 | C27H31N9Na2O15P2 | 829.52 g/mol
Flavin adenine dinucleotide (FAD) is used as a redox cofactor (electron carrier) by flavoproteins including succinate dehydrogenase (complex), α-ketoglutarate dehydrogenase, apoptosis-inducing factor 2 (AIF-M2, AMID), folate/FAD-dependent tRNA methyltransferases, and N-hydroxylating flavoprotein monooxygenases. FAD is a component of the pyruvate dehydrogenase complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Flavin-Adenin-Dinukleotid (FAD) wird als Redox-Cofaktor (Elektronentransporter) von Flavoproteinen verwendet, beispielsweise von Succinat-Dehydrogenase (Komplex), α-Ketoglutarat-Dehydrogenase, Apoptose-Induktionsfaktor 2 (AIF-M2, AMID), Folat-/FAD-abhängigen tRNA-Methyltransferasen und N-Hydroxylase-Flavoprotein-Monooxygenasen. FAD ist ein Bestandteil des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Bei 4 °C kühl und trocken in einem a gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1891059-93-0
Summenformel C27H31N9Na2O15P2
Molekulargewicht (g/mol) 829.52
MDL-Nummer MFCD00151217
InChI-Schlüssel XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Synonym flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
PubChem CID 131675332
IUPAC-Name Dinatrium; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]-[(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-4-oxido-2-oxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl]-phosphat; Hydrat
SMILES [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser < 10 %
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml).
Formelmasse 829.52
Reinheit (%) 94%