Learn More
Flavin-Adenin-Dinukleotid-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30397902
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30397902 250 mg
30397275 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30397902 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF371500250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84366-81-4
Summenformel C27 H31 N9 O15 P2 . 2 Na
Molekulargewicht (g/mol) 829.51
Synonym FAD sodium salt, 5'-Ester with adenosine riboflavin 5'-(trihydrogen diphosphate) sodium salt (1:2)
IUPAC-Name Disodium; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-Dihydroxy-Tetrahydrofuran-2-yl]Methoxy-Oxido-Phosphoryl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-Dimethyl-2,4-Dioxo-Benzo[g]Pteridin-10-yl)-2,3,4-Trihydroxy-Pentyl] Phosphat
SMILES [Na+].[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flavine-Adenine Dinucleotide Disodium Salt
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H33N9O15P2.2Na/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;/q;2*+1/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;/m0../s1
Formelmasse 829.121