Learn More
MP Biomedicals Flüssiges Leinöl
Artikelnummer. 11431532 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 lb.
25 lb.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11431532 5 lb.
11441532 25 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431532 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0296043205
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Ernährung mit hohem Leinsamenölanteil.
Eine Ernährung mit hohem Leinsamenölanteil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Produkttyp Tierfutter
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Format Flüssig
Menge 5 lb.
Sterilität Unsteril
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 0.2286 m
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.