Learn More
MP Biomedicals Flüssiges Leinöl
Artikelnummer. 11441532 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 lb.
25 lb.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11441532 25 lb.
11431532 5 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441532 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0296043225
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Ernährung mit hohem Leinsamenölanteil.
Eine Ernährung mit hohem Leinsamenölanteil.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Produkttyp Tierfutter
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Format Flüssig
Menge 25 lb.
Sterilität Unsteril
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 0.2286 m
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.