Beschreibung
- IsoRack Adapter für 0.5 ml- und 1.5/2.0 ml IsoRacks während des Zentrifugierens
- Adapter können in Eppendorf Plattenrotoren A-2-DWP und A-4-81 MTP/Flex verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Fassungsvermögen | 1,5 bis 2 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flex-Becher |
| Anzahl Plätze | 96 |
| Anzahl pro Packung | 2 pro Packung |