Learn More
Eppendorf™ Adapter für Flex-Gehänge
Artikelnummer. 10224032 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,5 ml
1,5 bis 2 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10224032 0,5 ml 2 Stück
10171362 1,5 bis 2 ml 2 Stück
2 options
Artikelnummer. 10224032
Marke: Eppendorf™ 5825708008
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese IsoRack Adapter erhöhen die Flexibilität von Anwendungen in denen mit Flüssigkeiten umgegangen wird
  • IsoRack Adapter für 0.5 ml- und 1.5/2.0 ml IsoRacks während des Zentrifugierens
  • Adapter können in Eppendorf Plattenrotoren A-2-DWP und A-4-81 MTP/Flex verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Fassungsvermögen 0,5 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Flex-Becher
Anzahl Plätze 96
Anzahl pro Packung 2 pro Packung