Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ FLEX-COLUMNS™ kostengünstige Chromatographiesäulen
Artikelnummer. 12943341
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenkapazität:
12 ml
25 ml
74 ml
147 ml
Menge:
1
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenkapazität Menge unitSize
12943341 12 ml 1 1 Stück
12923351 25 ml 1 1 Stück
12963351 74 ml 1 1 Stück
12903361 147 ml 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12943341 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 4204011015
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
FLEX-COLUMNS™ sind kostengünstig und einfach zu bedienen. Kurze Säulen werden in der Regel für die Ionenaustauschchromatographie, die Probenentsalzung und Halb-Einweganwendungen verwendet. Lange Säulen eignen sich ideal für die Gelfiltration und Ads
  • Reservoirs aus durchsichtigem Polypropylen und Säulenauslässe fest mit einem Fass aus Borosilikatglas verbunden, mit abnehmbaren Polypropylen-Kappen
  • 20 μDie Stützkonstruktion aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) mit hoher Porosität ist in den Säulenauslässen befestigt.
  • Die Schlauchanschlüsse an den Säulen sind Luer-Lock-Stecker
  • Vielfältige Adapter, Ventile und Fittings sind als Zubehör für einfache und vielseitige Schlauchverbindungen erhältlich
  • Erhältlich in 30 verschiedenen Größen mit Standard-Innendurchmessern von 0,7, 1,0, 1,5 und 2,5 cm und Längen von 4 bis 170 cm.
  • Der maximale Druck beträgt 1,0 bar (14,7 psi, 1,0 atm, 0,1 MPa).
  • Der Temperaturbereich liegt zwischen 0 und 50.°C
  • Sterilisieren mit 2N NaOH oder 100%igem Ethanol
  • Autoklavieren nicht empfohlen
  • Hergestellt aus Borosilikatglas mit geringer Extraktion und einer Ausdehnung von 33, das den folgenden Normen entspricht: USP Typ I und ASTM Anforderungen gemäß E438, Typ I, Klasse A
  • Hinweis: Endstücke und Bettstützen sind bei FLEX-SÄULEN NICHT austauschbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenkapazität 12 ml
Menge 1
Typ Chromatographiesäule