Beschreibung
- Mit Spule
- Inklusive Schutzhülle
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Flexible Dosierkanüle |
| Beschreibung | Mit Spule |
| Material | FEP, Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 2,5 bis 10 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelles und präzises Dispensieren von Säuren, Basen und Lösungsmitteln |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2,5 bis 10 ml-Flaschenaufsatzspender |
| Enthält | Schutzhülle |
| Durchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |