Learn More
OHAUS™ Flex-Systemklemme
Artikelnummer. 15742429 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Arm:
305 mm
457 mm
Enthält:
Grundplatte
Laborrahmenklammer
Regalklammer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Arm Enthält unitSize
15742429 305 mm Regalklammer 1 Stück
15732429 305 mm Grundplatte 1 Stück
15752429 305 mm Laborrahmenklammer 1 Stück
15762429 457 mm Grundplatte 1 Stück
15772429 457 mm Regalklammer 1 Stück
15782429 457 mm Laborrahmenklammer 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 15742429
Marke: OHAUS™ 30400012
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
OHAUS™ Flex-Systemklammer zum sicheren Greifen und Positionieren einer Vielzahl von Laborglaswaren.
  • Korrosionsbeständige Edelstahl-Klammern bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit, Haltbarkeit und können autoklaviert werden. Vernickelte Zinkklammern bieten hohe Zugfestigkeit zu einem günstigen Preis.
  • Vermeiden Sie Unfälle im Labor! Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Griffgrößen, Stangenformen und Einstellarten.
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Flex-Systemklemme
Material Vernickelt
Enthält Regalklammer
Beschreibung Modell CLS-FLEXBM
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Länge (angloamerikanisch) Arm 12,000 in.
Länge (metrisch) Arm 305 mm
Größe (metrisch) Griff 0 bis 43 mm
Jaw Type 3-Prong Dual Adjust