Learn More
OHAUS™ Flex-Systemklemme
Artikelnummer. 15782429 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Arm:
305 mm
457 mm
Enthält:
Grundplatte
Laborrahmenklammer
Regalklammer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15782429
Marke: OHAUS™ 30400016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Flex-Systemklammer zum sicheren Greifen und Positionieren einer Vielzahl von Laborglaswaren.
  • Korrosionsbeständige Edelstahl-Klammern bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit, Haltbarkeit und können autoklaviert werden. Vernickelte Zinkklammern bieten hohe Zugfestigkeit zu einem günstigen Preis.
  • Vermeiden Sie Unfälle im Labor! Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Griffgrößen, Stangenformen und Einstellarten.
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Flex-Systemklemme
Material Vernickelt
Enthält Laborrahmenklammer
Beschreibung Modell CLS-FLEXLL
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Länge (angloamerikanisch) Arm 18,000 in.
Länge (metrisch) Arm 457 mm
Größe (metrisch) Griff 0 bis 19 mm