Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
Artikelnummer. 17741509 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 0,5 Reaktionen
200 x 0,5 Reaktionen
50 x 0,5 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17741509 10 x 0,5 Reaktionen 10 Reaktionen
17761509 50 x 0,5 Reaktionen 50 Reaktionen
17751509 200 x 0,5 Reaktionen 200 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17741509 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. KFA00110
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 488 into Rabbit IgG antibodies.
FlexAble CoraLite™ 488 Antikörper-Kennzeichnungskit für Kaninchen-IgG ist ein neuartiges Antikörper-Kennzeichungskit, das einen Affinitätslinker verwendet, um CoraLite™ 488 in jedem Pufferzustand mit Kaninchen-IgG-Primärantikörpern eines beliebigen Lieferanten zu konjugieren.
  • Eine Kennzeichnungsreaktion erfordert unabhängig von der Antikörperkonzentration nur 0,5 μg Antikörper
  • Kennzeichnen Sie Ihren Kaninchen-IgG-Antikörper in <10 Minuten ohne zusätzliche Ausrüstung
Spezifikation
Kitinhalt 10 μl CoraLite™ 488 FlexLinker für Kaninchen-IgG, 20 μl FlexQuencher für Kaninchen-IgG, 100 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet
Menge 10 x 0,5 Reaktionen
Inhalt und Lagerung 1 Jahr bei -20 °C oder 6 Monate bei +4 °C, Licht vermeiden
Anregung/Emission 500/520 nm
Labeling Target IgG
Spezies Kaninchen