Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
Artikelnummer. 17761509 Alle ansehen Proteintech Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 0,5 Reaktionen
200 x 0,5 Reaktionen
50 x 0,5 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17761509 50 x 0,5 Reaktionen 50 Reaktionen
17741509 10 x 0,5 Reaktionen 10 Reaktionen
17751509 200 x 0,5 Reaktionen 200 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17761509 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. KFA00150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 488 into Rabbit IgG antibodies.
FlexAble CoraLite™ 488 Antikörper-Kennzeichnungskit für Kaninchen-IgG ist ein neuartiges Antikörper-Kennzeichungskit, das einen Affinitätslinker verwendet, um CoraLite™ 488 in jedem Pufferzustand mit Kaninchen-IgG-Primärantikörpern eines beliebigen Lieferanten zu konjugieren.
  • Eine Kennzeichnungsreaktion erfordert unabhängig von der Antikörperkonzentration nur 0,5 μg Antikörper
  • Kennzeichnen Sie Ihren Kaninchen-IgG-Antikörper in <10 Minuten ohne zusätzliche Ausrüstung
Spezifikation
Menge 50 x 0,5 Reaktionen
Inhalt und Lagerung 50 μl CoraLite™ 488 FlexLinker für Kaninchen-IgG, 100 μl FlexQuencher für Kaninchen-IgG, 500 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet. 1 Jahr bei -20 °C oder 6 Monate bei +4 °C, Licht vermeiden
Anregung/Emission 500/520 nm
Labeling Target IgG
Spezies Kaninchen