Learn More
Proteintech FlexAble CoraLite Plus 405 Antibody Labeling Kit for Human IgG
Artikelnummer. 18054245 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Tests
100 Tests
50 Tests
Packungsgröße:
10 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. Menge unitSize
18054245 50 Tests 50 Reaktionen
18017075 100 Tests 200 Reaktionen
18000486 10 Tests 10 Reaktionen
3 options
Artikelnummer. 18054245
Marke: Proteintech KFA10850
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
FlexAble CoraLite Plus 405 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite Plus 405 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier.
FlexAble CoraLite™ Plus 405 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 405 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier. One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody - regardless of the antibody concentration. Label your Human IgG antibody in<10 min without any additional equipment.
Spezifikation
Menge 50 Tests
Format Liquid