Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 550 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
Alle ansehen Proteintech ProdukteBeschreibung
FlexAble CoraLite™ Plus 550 Antikörperkennzeichnungskit für Kaninchen IgG ist ein neuartiges Antikörperkennzeichnungskit, das einen Affinitätslinker verwendet, um CoraLite™ Plus 550 in jedem Pufferzustand mit primären Kaninchen-IgG-Antikörpern eines beliebigen Lieferanten zu konjugieren.
- Eine Kennzeichnungsreaktion erfordert unabhängig von der Antikörperkonzentration nur 0,5 μg Antikörper
- Kennzeichnen Sie Ihren Kaninchen-IgG-Antikörper in <10 Minuten ohne zusätzliche Ausrüstung
Spezifikation
Spezifikation
| Kitinhalt | 10 μl CoraLite™ 550 FlexLinker für Kaninchen-IgG, 20 μl FlexQuencher für Kaninchen-IgG, 100 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet |
| Menge | 10 x 0,5 Reaktionen |
| Inhalt und Lagerung | 1 Jahr bei -20 °°C oder 6 Monate bei +4 °°C. |
| Anregung/Emission | 554/570 nm |
| Labeling Target | IgG |
| Spezies | Kaninchen |